Fortfahren mit
AB1541
Anti-Tryptophan-Hydroxylase-Antikörper
CHEMICON®, sheep polyclonal
Synonym(e):
Tryptophan 5-monooxygenase 1, indoleacetic acid-5-hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase, tryptophan 5-monooxygenase, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
81
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1305
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Tryptophan-Hydroxylase-Antikörper, Chemicon®, from sheep
biological source
sheep
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TPH1(7166)
General description
55 kDa
Tryptophanhydroxylase (TPH) ist ein an der Synthese des Neurotransmitters Sersotonin beteiligtes Enzym. Sie bewirkt die Zugabe der Hydroxylgruppe (Hydroxylierung) zur 5er Position, was die Bildung von Aminsosäure-5-Hydroxytryptophan (5-HTP) ermöglicht, dem ersten und ratenbegrenzenden Schritt bei der Synthese des Hormons Serotonin. Außerdem ist sie das erste Enzym in der Synthese von Melatonin.
Immunogen
Rekombinante Kaninchen-Tryptophanhydroxylase, isoliert als Inklusionskörperchen aus E. coli und aufgereinigt mittels präparativer SDS-PAGE.
Application
Dieser Anti-Tryptophanhydroxylase-Antikörper detektiert Tryptophanhydroxylase und ist für die Verwendung in IH und WB validiert.
Immunhistochemie (Peroxidase):
An dem in Formaldehyd fixierten Geweber einer früheren Charge durchgeführt. Nützlich für die Färbung von Zellkörpern, aber nicht für die Färbung von Fasern.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mittels Immunblotting und Immunhistochemie mit menschlichem und Rattenhirngewebe. Aufgrund des relativ hohen Grads an Homologie der Tryptophanhydroxylase sollte der Antikörper auch mit anderen Säugerspezies kreuzreagieren.
Weist Anti-Tryptophanhydroxylase-Antikörper nach. Reagiert mittels Immunblotting und Immunhistochemie mit menschlichem und Rattenhirngewebe. Aufgrund des relativ hohen Grads an Homologie der Tryptophanhydroxylase sollte der Antikörper auch mit anderen Säugerspezies kreuzreagieren. Neuere Studien zeigen, dass AB1541 auf Western Blots schwach mit Tyrosinhydroxylase reagieren. Die Kreuzreaktivität im nativen Zustand wurde noch nicht getestet.
Physical form
Aufgereinigte polyklonale Schaf-Flüssigkeit in 150 mM NaCl, 10 mM HEPES (pH 7,5), 100 μg/ml BSA und 50 % Glycerin
Preparation Note
Bei -20 bis -80 ºC in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe
PC12-Lysate
Regelmäßig mittels Western-Blot an PC12-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000 Verdünnung dieser Charge wies Tryptophanhydroxylase in 10 μg PC12-Lysat nach.
Other Notes
Ersetzt: AB1556
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4503029HPA022483ABN60
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
sheep
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
UniProt accession no.
P17752
UniProt accession no.
P17752
UniProt accession no.
P17752
UniProt accession no.
Q8IWU9
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Extrasynaptic glycine receptors of rodent dorsal raphe serotonergic neurons: a sensitive target for ethanol.
Maguire, EP; Mitchell, EA; Greig, SJ; Corteen, N; Balfour, DJ; Swinny, JD; Lambert, JJ; Belelli, D
Neuropsychopharmacology null
S J Bang et al.
Neuroscience, 179, 1-8 (2011-02-01)
Adolescence is a critical vulnerable period during which exposure to nicotine greatly enhances the possibility to develop drug addiction. Growing evidence suggests that serotonergic (5-HT) neurotransmission may contribute to the initiation and maintenance of addictive behavior. As the dorsal raphe
Olivier Berton et al.
Neuron, 55(2), 289-300 (2007-07-21)
We analyzed the influence of the transcription factor DeltaFosB on learned helplessness, an animal model of affective disorder wherein a subset of mice exposed to inescapable stress (IS) develop a deficit in escape behavior. Repeated IS induces DeltaFosB in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB154104053252626227