Über diesen Artikel
biological source
sheep
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BDNF(627)
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neurochemie und Neurotrophine
Neuroinflammation und Schmerzen
Immunblotting: 1-200-1:2.000; für die Western Blot-Präparation der BDNF-Proben empfehlen wir das Verfahren nach Semba-Katoh, R et.al (J. Neurochemistry 69(1):34-42, 1997), da sich BDNF in Standardpuffern nicht leicht extrahieren lässt. Seziertes Gewebe erfordert eine Homogenisierung in 10 Volumen von 100 mM Phosphatpuffer, der 1 mM EDTA, 2 mol/l Guanidinhydrochlorid (pH 7,2) und drei Proteasehemmer, 10 mM N-Ethylmaleimid, 0,36 mM Pepstatin und 1 mM PMSF enthält. Die Homogenate werden dann beschallt und mit 46 K x g 30 Minuten lang bei 4 °C zentrifugiert.
ELISA: 1-200-1:2.000
Hemmung der biologischen Aktivität in-vitro: 1:10-1:50
Für In-vivo-Untersuchungen an Tieren unverdünnt verwenden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper wurde an Human- und Rattenproben getestet, jedoch basierend auf der Sequenzähnlichkeit ist eine Reaktion mit Maus- und anderen Säugerspezies zu erwarten. Die Peptidsequenzen von Human-, Ratten- und Maus-BDNF von Menschen sind identisch.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source sheep | biological source rabbit | biological source sheep | biological source rabbit |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Brain-Derived Neurotrophic Factor-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB1513 | 04053252618703 |