Fortfahren mit
AB1060
Anti-Rubella Antibody
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
German Measles
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 605,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, WB, inhibition assay
Citations:
-
€ 605,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (hemagglutination), western blot: suitable
shipped in
dry ice
Immunogen
Strain HPV77.
Application
Detect Rubella using this Anti-Rubella Antibody validated for use in ELISA, IF, WB, HI.
Hemagglutination inhibition: >1:512
Indirect immunofluorescence: >1:2,560
ELISA
Immunoblotting; unboiled samples in 1mM DTT and 2% SDS only.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Biochem/physiol Actions
Rubella virus, purified virons. No cross-reactivity with Vero cells.
Physical form
Format: Purified
IgG fraction (95% pure). In PBS (0.01 M, pH 7.2) with 0.1% sodium azide.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB9251MAB8744MAB8754
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
C8, monoclonal
clone
6b6c-1, monoclonal
clone
1A4B.6, monoclonal
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
ELISA: suitable, inhibition assay: suitable (hemagglutination), immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (hemagglutination)
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (hemagglutination)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB106004053252322082