Fortfahren mit
AB10526
Anti-COX4-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1, cytochrome c oxidase subunit IV1, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1593
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COX4I1(1327)
General description
Die Cytochrom-C-Oxidase-Untereinheit 4 (COX4) ist eine von 13 Untereinheiten der Cytochrom-C-Oxidase. Die Cytochrom-C-Oxidase bewirkt die Katalysierung des letzten Elektronentransferschritts durch die Atemwegskette auf der inneren mitochondrialen Membran. COX4 assembliert sich mit anderen Untereinheiten der Cytochrom-C-Oxidase in Subkomplexe, was eine ratenbegrenzende Wirkung haben kann.
~17 kDa gemessen.
Eine nicht-spezifische Bande kann bei ~58 kDa gemessen werden
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem COX4 entspricht.
Application
Der Anti-COX4-Antikörper dient dem Nachweis des COX4-Gehalts und wurde für die Verwendung in WB, IH(P) in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: Mit einer früheren Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde COX4 in menschlichem Herzmuskelgewebe nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Ratte und Maus (59 % Sequenzhomologie).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an fetalem Gewebelysat von humanem Skelettmuskel.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies COX4 in 10 µg Gewebelysat von humanem Skelettmuskel nach.
Kontrolle
Menschliches fetales Skelettmuskelgewebe-Lysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700833SAB4500412HPA002485
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
ELISA: 1:20000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Loading controls in western blotting application.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB10526-25UG04054839342554