Fortfahren mit
AB10140
Anti-Drebrin-A/E-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Developmentally-regulated brain protein, drebrin 1, drebrin E, drebrin E2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 507,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
3
€ 507,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DBN1(1627)
General description
Das entwicklungsregulierte neuronenspezifische Protein Drebrin A wird erstmals zum Zeitpunkt des Auswachsens und der Reifung von Dendriten exprimiert und ist im adulten Gehirn in Dendriten lokalisiert. In den Zellkörpern migrierender Neuroblasten in der Kernregion wurden Drebrin-E+A-Signale festgestellt; in postmigratorischen Neuroblasten der äußeren Schichten jedoch nur fibröse und punktuelle Drebrin-E+A-Signale. Studien haben gezeigt, dass das Verschwinden der Drebrin-E+A-Signale im Zellkörper mit dem Ende der neuronalen Migration zusammenfällt. Das Verschwinden von Drebrin E aus dem Zellkörper kann in neu erzeugten Neuroblasten den molekularen Wechsel hin zur Beendigung der Migration markieren.
~77 kDa
Immunogen
Epitop: Interne Domäne
KLH-konjugiertes synthetisches lineares Peptid.
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Synapsen & synaptische Biologie
Immunzytochemie: Reagiert nachweislich mit Drebrin A/E in kortikalen Neuronen von 16-DIV-Ratten. Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gang Lui, Drexel University.
Weisen Sie Drebrin A/E mit diesem Anti-Drebrin-A/E-Antikörper nach, der für die Verwendung in WB und IC validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Kat.-Nr. AB10140 weist die interne Domäne von Drebrin A/E nach.
Reagiert möglicherweise aufgrund von Sequenzhomologie mit dem Menschen. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 0,05 % NaN3.
Preparation Note
Bei 2–8 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Embryonales Gehirn-Gewebelysat der Ratte (Tag 16).
Western Blot:
Eine 1:5000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde zum Nachweis von embryonalem Gehirn-Gewebelysat der Ratte (Tag 16) verwendet.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABN207MABN833SAB4701043
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeffrey H Zimering et al.
PloS one, 11(7), e0159637-e0159637 (2016-07-22)
Early postnatal anesthesia causes long-lasting learning and memory impairment in rodents, however, evidence for a specific neurotoxic effect on early synaptogenesis has not been demonstrated. Drebrin A is an actin binding protein whose localization in dendritic protrusions serves an important
F Ciaffardini et al.
Cell death & disease, 5, e1268-e1268 (2014-05-31)
Cockayne syndrome (CS) is a progressive developmental and neurodegenerative disorder resulting in premature death at childhood and cells derived from CS patients display DNA repair and transcriptional defects. CS is caused by mutations in csa and csb genes, and patients
Kelsie Mozzoni LaBarbera et al.
Journal of neuroscience methods, 358, 109180-109180 (2021-04-10)
Mature primary neuronal cultures are an important model of the nervous system, but limited scalability has been a major challenge in their use for drug discovery of neurodegenerative diseases. This work describes a method for improving scalability through the use
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB1014004053252513985