Fortfahren mit
A202-M
NovaSeptum® Port Plug, Cell Culture application
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone (medical grade, platinum cured)
Quality Level
needle size
2.0 mm
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A201-ME2022711-10050
material
silicone (medical grade, platinum cured)
material
silicone (medical grade, platinum cured)
material
polyester body, silicone septum (platinum-cured)
material
316 stainless steel cannula (ASTM), polyester body, septum (Medical grade platinum-cured silicone)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
needle size
2.0 mm
needle size
1.0 mm
needle size
-
needle size
-
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400