Fortfahren mit
965535
Polypropylene adapter for EXTRAN canisters
compatible with 10L and 25L canisters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,60
€ 48,45
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.51
€ 48,45
Listenpreis€ 64,60Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adapter composed of PP, for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
compatibility
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
for 10 l and 25 l EXTRAN canister
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR25961CN06F1001CN12F1001
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
compatibility
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
967212000104027269079727