Fortfahren mit
9630-OP
OmniPur® X-Gal
OmniPur® Grade
Synonym(e):
OmniPur® X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, BCIG, X-Gal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.63
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
[Cu+2].[Cu+].N3(CCN(CC3)C)Cc1c(c(cc(c1)C#N)CN2CCN(CC2)C)O.OC(O)C.OC(O)C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
InChI key
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
General description
X-Gal ist ein chromogenes Substrat, das in Verbindung mit IPTG für die Blau/Weiß-Selektion der Kolonie verwendet wird.[1] Es ist eine lösliche farblose Verbindung, bestehend aus Galactose, die an ein substituiertes Indol gebunden ist.[2] In Gegenwart von X-Gal bilden die Lac-Bakterien nach der α-Komplementierung blaue Kolonien, und das die Bakterien transportierende rekombinante Plasmid bildet weiße Kolonien.[1]
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XGAL-RO203782B6024
X-Gal solubility: in DMF, soluble, solubility: in methanol, soluble, storage temp.:2-8°C
Roche
XGAL-RO
X-Gal
form
powder
form
solid
form
solid
form
tablet
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
-
color
white
color
white
color
white
color
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OmniPur® X-Gal
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
9630-100MG04055977229394
9660-1GM04055977229400