Fortfahren mit
96100050
Vantage L Tube Kit 250 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Vantage
Quality Level
technique(s)
protein purification: suitable
L
24.9 cm (9.8 in.)
diam.
3.2 cm (1.3 in.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
961000519610005496100046
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
diam.
3.2 cm (1.3 in.)
diam.
3.2 cm (1.3 in.)
diam.
4.4 cm (1.7 in.)
diam.
1.6 cm (0.6 in.)
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
L
24.9 cm (9.8 in.)
L
50 cm (19.7 in.)
L
50 cm (19.7 in.)
L
1 m (3.3 ft)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under