Fortfahren mit
96100010
Vantage L Column Tube Extension Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Vantage
technique(s)
protein purification: suitable
diam.
4.4 cm (1.7 in.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
961000069610000896100007
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
diam.
4.4 cm (1.7 in.)
diam.
1.1 cm (0.4 in.)
diam.
2.2 cm (0.9 in.)
diam.
1.6 cm (0.6 in.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under