Fortfahren mit
869006-M
Thyreoidea-stimulierendes Hormon, menschliche Hypophyse, Iodierungsqualität
Synonym(e):
Thyreoidea-stimulierendes Hormon, menschliche Hypophyse, Iodierungsqualität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 660,00
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.110,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human pituitary glands
Form:
lyophilized solid
Assay:
≥95% (weight)
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human pituitary glands
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9414
sterility
non-sterile
assay
≥95% (weight)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
impurities
≤0.1% hPRL (weight), ≤0.2% hGH, hFSH (weight), ≤0.3% hLH (weight)
solubility
0.05 M PBS: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TSHB(7252)
General description
Forschungsbereich: Zellkommunikation
Thyreoidea-stimulierende Hormon ist ein Glykoprotein, das vom Hypophysenvorderlappen produziert wird. Seine Struktur umfasst eine Alpha- und eine Beta-Kette.
Biochem/physiol Actions
Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) bewirkt eine kontinuierliche milde Stimulierung der Schilddrüse und erhält dadurch deren Aktivität aufrecht. TSH moduliert die Freisetzung von T3 und T4 aus den Follikelzellen der Schilddrüse. Das Thyreoidea-stimulierende Hormon (TSH) zielt primär auf die Schilddrüse ab und erhält die Schilddrüsenaktivität aufrecht. Es reguliert die Freisetzung der Hormone T3 und T4 aus den Follikelzellen der Schilddrüse. TSH bindet an den TSH-Rezeptor (TSHR) und löst die Gs- und Gq-Signalwege aus. Die Aktivierung des Gs-Signalwegs stimuliert die Iodidaufnahme, die Hormonsekretion und das Drüsenwachstum. Der Gq-Signalweg ist an der Iodidorganifikation für die Hormonsynthese beteiligt. Die TSH-Sekretion wird durch Somatostatin gehemmt. Eine Überexpression von TSH führt zu Hyperthyreose, während eine zu niedrige TSH-Expression zu Hypothyreose führt.
Preparation Note
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
1 mg/mL in 0,05 M PBS
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
869008-M869001-M869003-M
biological source
human pituitary glands
biological source
human
biological source
human pituitary glands
biological source
human
assay
≥95% (weight)
assay
≥97% (weight)
assay
≥90%
assay
≥95% (weight)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
solid
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Gene Information
human ... TSHB(7252)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
869006-10UG04055977265897
869006-100UG04055977249026
869006-50UG04055977249033
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it possible to know the indicative mU/ml of the product?
    1 answer
    1. The minimum potency of this product is ≥6.0 IU/mg. This information is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to access a lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/869006m#product-documentation
      Helpful?
  2. What are the activity unit in this product?
    1 answer
    1. The potency specification of this product is ≥6.0 IU/mg. The batch-specific Certificate of Analysis reports the potency.