Fortfahren mit
8.56153
Fmoc-D-Lys(Boc)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
€ 94,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
€ 94,50
Listenpreis€ 126,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal D-lysine amino-acid residue by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB), 200 - 400 mesh.
Other Notes
Replaces: 04-13-2011
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.561568.561548.56150
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
856153000504027269121389
856153000104027269121372
Questions
  1. Hi I want to know the resin loading of the fmoc-D-Lys(boc)-wang resin art nr: 8561530001 lot: 102817935
    1 answer
    1. The resin loading specification for this product is 0.40 - 1.00 mmol/g. The lot/batch/source-specific Certificate of Analysis should be referenced for the exact result.