Fortfahren mit
8.56048
Fmoc-Lys(Boc)-NovaSyn® TGT
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Lysin-Boc-NovaSyn
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 668,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-Lys(Boc)-NovaSyn® TGT, Novabiochem®
Quality Level
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
15-25°C
General description
Vorbeladenes Harz zur Fmoc-SPPS-Synthese von Peptid-Aminosäuren, die einen C-terminalen Lysin-Aminosäurerest enthalten.
Die Basis von NovaSyn TG ist eine Kombination aus schwach vernetztem Polystyrol und 3000–4000 MW Polyethylenglykol. Die Peptidsynthese erfolgt an den Enden der PEG-Ketten, die mit einem TFA-labilen Wang-Linker funktionalisiert wurde. NovaSyn TG-Harze sind ideal für die Synthese komplizierter, langer Peptide, da das PEG bei der Solvatisierung der wachsenden Peptidketten und bei der Isolation der Bindungsstellen hilft, was die Syntheseeffizienz und die Produktqualität des Peptids erhöht. Die Harzkügelchen von 90 μm Größe haben eine enge Größenverteilung, eine hohe Diffusionsgeschwindigkeit und hervorragende Quellungseigenschaften über ein breites Spektrum von Lösungsmitteln von Toluol bis Wasser. Daher eignen sie sich bestens für die serielle und parallele Peptidsynthese.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Beads
Beladung (photometrischer Nachweis des bei der Behandlung mit DBU/DMF freigesetzten Fmoc-Chromophors): 0,10–0,30 mmol/g
Quellvolumen (in DMF): chargenspezifisches Ergebnis
Identität (der Substitution): entspricht
Das Basisharz ist PEG-PS-Copolymer (90 µm), mit 4-Carboxytritylchlorid funktionalisiert.
Other Notes
Ersetzt: 04-12-2715
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.560478.560448.56126
form
beads
form
beads
form
solid
form
beads
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
856048000104027269117023
856048000504027269117030