Fortfahren mit
8.53026
Boc-Hyp-OH (cryst)
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-Hyp-OH (cryst), N-α-t.-Boc-L-trans-4-hydroxyproline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 892,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
€ 299,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
122 °C (decomposition)
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(C(CC(C1)O)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Building block for introduction of hydroxyproline amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -71.5 - -64.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0104
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.530038.530318.53061
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
thiol
functional group
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
853026010004027269096748
853026002504027269096731