Fortfahren mit
8.52373
Fmoc-Cys(STmp)-OH
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Cys(STmp)-OH, N-α-Fmoc-S-2,4,6-trimethoxyphenylthio-L-cysteine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.270,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27NO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
541.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 322,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-Cys(STmp)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S(Sc4c(cc(cc4OC)OC)OC)C[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C27H27NO7S2/c1-32-16-12-23(33-2)25(24(13-16)34-3)37-36-15-22(26(29)30)28-27(31)35-14-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-13,21-22H,14-15H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)/t22-/m0/s1
InChI key
GADCBXMSWHDNAU-QFIPXVFZSA-N
General description
Fmoc-Cys(STmp)-OH ist ein neues Hilfsmittel für die regioselektive Synthese mehrerer durch Disulfid-Brücken verknüpfter Peptide mittels Fmoc-SPPS. Die STmp-Gruppe ist gegen Piperidin stabil, kann durch milde Thiolyse jedoch ganz leicht entfernt werden. Albericio berichtete, dass vier STmp-Gruppen in der Festphase mit nur drei 5-minütigen Behandlungen von 0,1 M N-Methylmorpholin (NMM) in DMF mit 5 % DTT entfernt wurden.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Fmoc-SPPS von Cystein-haltigen Peptiden
Literaturverweise:
[1] T. M. Postma, et al. (2012) Org. Lett., 14, 5468.
[2] T. M. Postma & F. Albericio (2013) Org. Lett., 15, 616.
Application
Anwendungen von Fmoc-Cys(STmp)-OH:
  • Synthese von Insulinanalogen durch Bildung regiospezifischer Disulfidbindungen.
  • Ein Review der schrittweisen Einführung von Disulfidbindungen.
  • Synthese des humanen insulinähnlichen Peptids 6.
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis hellgelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Gehalt (HPLC, Fl. %): ≥ 94,0 % (a/a)
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,05 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.520088.520948.52031
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
amine
functional group
thiol
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
N-Chlorosuccinimide, an efficient reagent for on-resin disulfide formation in solid-phase peptide synthesis
T. M. Postma & F. Albericio
Organic Letters, 15, 616-616 (2013)
Chemical Synthesis of Human Insulin-Like Peptide-6
Chemistry?A European Journal , 22, 9777-9777 (2016)
Trimethoxyphenylthio as a highly labile replacement for tert-butylthio cysteine protection in Fmoc solid phase synthesis
T. M. Postma, et al.,
Organic Letters, 14, 5468-5468 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852373999904027269677688
852373000504027269677718
852373000104027269677701