Fortfahren mit
8.52166
Fmoc-D-Ser(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-D-Ser(Trt)-OH, N-α-Fmoc-O-trityl-D-serine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 650,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H31NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
569.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 650,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@H](COC(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C37H31NO5/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m1/s1
InChI key
UCARTONYOJORBQ-UUWRZZSWSA-N
General description
Standard building block of introduction of D-serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-13-1072
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.522418.521568.52233
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥78.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥92.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852166000504027269092078
852166002504027269092085