Fortfahren mit
8.52076
Fmoc-Glu(ODmab)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Glu(ODmab)-OH, N-α-Fmoc-L-glutamic acid γ-4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
€ 787,50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.780,00
€ 2.835,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H44N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
680.79
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 263,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-Glu(ODmab)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OCc4ccc(cc4)NC(=C5C(=O)CC(CC5=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C40H44N2O8/c1-24(2)19-33(37-34(43)20-40(3,4)21-35(37)44)41-26-15-13-25(14-16-26)22-49-36(45)18-17-32(38(46)47)42-39(48)50-23-31-29-11-7-5-9-27(29)28-10-6-8-12-30(28)31/h5-16,24,31-32,41H,17-23H2,1-4H3,(H,42,48)(H,46,47)/t32-/m0/s1
InChI key
DABQNXPVTHIRRK-YTTGMZPUSA-N
General description
Quasi-orthogonal geschütztes Glu-Derivat. Weitere Einzelheiten finden Sie im Eintrag für 852077.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Literaturverweise
[1] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2209.
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis hellgelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Reinheit (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(157A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1,0 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Ersetzt: 04-12-1173
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.522478.520778.52204
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥90% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852076000504027269088415
852076000104027269088408
852076002504027269088422