Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
143-150 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/p-1/t19-/m0/s1
InChI key
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-M
General description
Standardbaustein zur Einführung von Asparaginsäure-Aminosäureresten mittels Fmoc-SPPS
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Application
- Silibinin in der Leberforschung: Silibinin A und B als Teil des Silymarin-Komplexes werden umfassend auf ihre hepatoprotektiven Eigenschaften untersucht. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Lebergesundheit, indem sie oxidativen Stress abmildern und regenerative Prozesse im Lebergewebe verbessern (Cai et al., 2024).
- Silibinin in der pharmakologischen Forschung: Die pharmakologische Wirkung von Silibinin, insbesondere seine Rolle bei der Hemmung von Entzündungen und der Modulation von arzneimittelmetabolisierenden Enzymen, macht es zu einem wertvollen Wirkstoff in der therapeutischen Forschung, insbesondere aufgrund seines Nutzens in der Hepatologie und Onkologie (Hammad et al., 2024).
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,8 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Asp (OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Asp-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt an freien Aminosäuren (GC): ≤ 0,2 %
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 mL DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,02 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp(OtBu)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8520050254 | 04061841364764 |
| 8520050025 | 04027269084554 |
| 8520051000 | 04027269179175 |
| 8520050100 | 04027269084561 |
| 8520059025 | 04027269242190 |
| 8520050500 | 04027269179168 |
| 8520058889 | 04027269352110 |
| 8520050250 | 04027269206925 |
| 8520055000 | 04027269221461 |
| 8520059015 | 04027269242176 |
| 8520059010 | 04027269221478 |