Fortfahren mit
8.51040
Boc-NH-(PEG)3-COOH (16 atoms)
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Boc-15-amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 588,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H31NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.42
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 588,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChI key
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
General description
16-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Analysis Note
Color (visual): colorless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 364.2 - 366.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0206
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.510418.510398.51035
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
oil
form
oil
form
powder
form
oil
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Pegylations
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
851040000104027269082260