Fortfahren mit
8.51028
Bis-Boc-amino-oxyacetic acid
Novabiochem®
Synonym(e):
Bis-Boc-amino-oxyacetic acid, Boc 2-Aoa-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 620,00
€ 465,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21NO7 · xH2O
Molekulargewicht:
291.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
This reagent can be used to introduce a hydroxylamine functionality to N-terminal or side-chain amino groups. Hydroxylamine-labeled peptides prepared in this manner can be ligated in aqueous solution at pH 3.5 to aldehyde-containing peptides via oxime formation. This bis-protected derivative eliminates oligomer formation which can occur with mono-protected hydroxylamine reagents as a result of double acylation. Coupling of this derivative should be done using an OSu ester.
Literature references
[1] J. C. Spetzler & T. Hoeg-Jensen (2001) J. Peptide Sci., 7, 537.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Water (K. F.): 3.0 - 8.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0129
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.510178.522168.53067
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
851028000504027269081850
851028000104027269081843