Fortfahren mit
8.45501
Thioharnstoff
for photovoltaic
Synonym(e):
Thioharnstoff, Thiocarbamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH4N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.12
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-543-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
440 °C (Dust)
potency
1750 mg/kg LD50, oral (Rat), >2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
solubility
137 g/L
density
1.405 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt: ≥ 98,0 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen der Lösung (50 g/l; Wasser): klar bis fast klar und farblos
Aussehen (visuell): weißes bis fast weißes Kristallinpulver
Schmelzpunkt: 174 - 178 °C
Al (Aluminium): ≤ 5 ppm
As (Arsen): ≤ 5 ppm
(Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chrom): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Blei): ≤ 5 ppm
Sb (Antimon): ≤ 5 ppm
Sn (Zinn): ≤ 5 ppm
Zn (Zink): ≤ 5 ppm
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Sensitivität für Bismut: entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioharnstoff
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
845501902504027269160357
845501901004027269160340