Fortfahren mit
8.44000
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352108
€ 26,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42205311275571640
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
powder (or crystals)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibasic ester
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1