Fortfahren mit
8.43949
Cyclopentylmethylether
greener alternative
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
CPME
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
106 °C/760 mmHg
Vapor pressure:
59.9 hPa ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
59.9 hPa ( 25 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for synthesis)
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C
transition temp
flash point -1 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Cyclopentyl methyl ether (CPME) is a greener alternative to other ethereal solvents such as tetrahydrofuran (THF), 2-methyl tetrahydrofuran (2-MeTHF), dioxane (carcinogenic), tert-Butyl methyl ether (MTBE), and 1,2-dimethoxyethane (DME) and thus has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Wasser (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.08293675970791962
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
grade
synthesis grade
grade
-
grade
anhydrous
grade
anhydrous
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
106 °C/760 mmHg
bp
106 °C/760 mmHg
bp
106 °C/760 mmHg
bp
106 °C/760 mmHg
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentylmethylether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
37.4 °F - closed cup
flash_point_c
< 3 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
843949025004027269246372
843949100004027269246389