Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 | |
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 555,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.18
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
240-162-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
pH
1.8 (100 g/L in H2O)
bp
140 °C/2 mbar
transition temp
flash point >160 °C
density
1.157 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC(=O)O)CCOC
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Dextromethorphan-Verunreinigung C in der biochemischen Analytik: Für die Erkennung von Dextromethorphan in Humanplasma wurde eine Methode mit Festphasenextraktion in der Pipettenspitze und Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung entwickelt, die ein genaues Verfahren zum Nachweis und zur Analyse von Verunreinigungen wie Dextromethorphan-Verunreinigung C in pharmazeutischen Verbindungen bietet (Hasegawa et al., 2011).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8439100250 | 04027269218232 |
| 8439100050 | 04027269218225 |