Fortfahren mit
8.43868
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx. 30000) for synthesis
Synonym(e):
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C4H6O2 · C2H4O)n
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111042
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>230 °C
mp
>200 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.4 - 4.6 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.438698.148948.21039
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
>200 °C
mp
>200 °C
mp
160-240 °C
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
400‑670 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)