Fortfahren mit
8.43816
Hydrazinium dichloride
for synthesis
Synonym(e):
Hydrazinium dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 310,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H4N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.97
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
226-283-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Solubility:
2700 g/L
€ 56,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
potency
129 mg/kg LD50, oral (Rat), 91 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
0.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
198 °C (decomposition)
solubility
2700 g/L
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
bulk density
770 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NN
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
InChI key
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrazinium dichloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
5341-61-7
CAS No.
5341-61-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)