Fortfahren mit
8.43803
2-Methoxy-4-vinylphenol
for synthesis
Synonym(e):
2-Methoxy-4-vinylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 403,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
232-101-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 403,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
bp
224 °C/1013 hPa
mp
9-10 °C
density
1.11 g/cm3 at 14 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=C)O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
InChI key
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
843803002504027269049997