Alle Fotos(2)
Key Documents
8.43789
Sigma-Aldrich
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
for synthesis
Synonym(e):
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
214-071-2
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
150 °C/0.1 hPa
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C
Schüttdichte
260 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChIKey
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 60 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 62 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable