Fortfahren mit
8.43705
Natriumtriacetoxyborhydrid
for synthesis
Synonym(e):
Natriumtriacetoxyborhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 372,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10BNaO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.94
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 215,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mp
110-114 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[B-H](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Chemische Synthese: Wird bei der Synthese von (Piperazin-yl)-methanon-Derivaten mit potenzieller Antikrebs- und Antituberkuloseaktivitäten eingesetzt, was die Rolle bei der Förderung von N-Alkylierungsreaktionen unterstreicht (Mallikarjuna et al., 2014).
  • Grüne Chemie Wird in der Entwicklung der effizienten N-Methylierung von sekundären Aminen unter lösungsmittelfreien Bedingungen eingesetzt, was den Nutzen in nachhaltigen chemischen Prozessen unter Beweis stellt (Walter et al., 2024).
  • Organische pharmazeutische Wirkstoffe Wird bei der N-Alkylierung unter Verwendung von Carbonsäuren als Alkylquellen verwendet und bietet eine vielseitige Methode zur Herstellung komplexer organischer Moleküle (Tamura et al., 2018).
Analysis Note
Assay (gasvolumetrisch): ≥ 96,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04276307815RDD038
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
mp
110-114 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtriacetoxyborhydrid
signalword
Danger
supp_hazards
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react. 1
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ken-Ichi Nakashima et al.
Journal of natural products, 82(12), 3347-3356 (2019-12-10)
Paraconiothins A-J (1-10), 10 new sesquiterpenoids, as well as five known sesquiterpenoids, were isolated from the cultures of the endophytic fungus Paraconiothyrium brasiliense ECN-258. The structures of the sesquiterpenoids were elucidated by extensive spectroscopic analysis. Furthermore, the absolute structures of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
843705010004027269059477
843705002504027269059460