Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 95,30 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)3SiC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.29
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
221-066-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 83 °C
density
1.064 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethoxyphenylsilane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Bladder
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8436580050 | 04027269059439 |