Fortfahren mit
8.43483
Linoleic acid
for synthesis
Synonym(e):
Linoleic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.45
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-470-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
bp
230 °C/21 hPa
mp
-5 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
0.903 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L101262230W800075
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95%
mp
-5 °C
mp
−5 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.903 g/cm3 at 20 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
230 °C/21 hPa
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
transition temp
flash point >110 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
843483810004027269279042
843483010004027269044022
843483002504027269044015