Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 36,90 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.18 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C (DIN 51794)
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.3-7.7 % (v/v)
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
2.1 cSt(20 °C)
transition temp
flash point 91 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)CC
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
InChI key
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2687-91-4
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8421960025 | 04027269038397 |