Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,10 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-922-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥88.0% (HPLC)
form
powder
autoignition temp.
>400 °C
potency
5790 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
mp
268 °C
transition temp
flash point 340 °C
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(c(cc1)N)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
InChI key
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
644.0 °F - closed cup
flash_point_c
340 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8421280025 | 04027269072841 |
| 8421280100 | 04027269072858 |