Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 43,80 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CCuN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.56
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
208-883-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
€ 43,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
synthesis grade
Quality Level
mp
473 °C
density
2.92 g/cm3
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+].N#[C-]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/q-1;+1
InChI key
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Catalytic reduction of nitroaromatic compounds: Copper nanoparticles produced via pulsed laser ablation of Copper(I) cyanide in different solvents show significant catalytic activity for the reduction of toxic nitroaromatic compounds, highlighting its utility in environmental remediation (Begildayeva et al., 2021).
- Synthesis and spectroscopy of boranes: Research details the facile synthesis of B-Cyanodicarba-closo-dodecaboranes using Copper(I) cyanide, exploring its implications for spectroscopic features and potential applications in boron chemistry (Wingen and Scholz, 2016).
Analysis Note
Assay of Cu: ≥ 70.5 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
supp_hazards
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8418111000 | 04022536748535 |
| 8418110100 | 04022536668703 |
| 8418110500 | 04022536741536 |