Fortfahren mit
8.41778
Butyrophenone
for synthesis
Synonym(e):
Butyrophenone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,30
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-799-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 50,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
220-222 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
0.988 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI key
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T103BP02534223
Azaperon British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP025
Azaperon
Azaperon VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34223
Azaperon
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
solid
form
-
mp
11-13 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
0.988 g/cm3
density
-
density
-
density
-
bp
220-222 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyrophenone
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup