Fortfahren mit
8.41705
3-Mercapto-1,2-propanediol
for synthesis
Synonym(e):
3-Mercapto-1,2-propanediol, 1-Thioglycerol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,40
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,10
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 601,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-495-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 47,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
pH
4.79 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
<-20 °C
transition temp
flash point 99 °C
solubility
slightly soluble >1000 g/L
density
1.247 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Polyhydroxyurethanes and Semi-IPN Hydrogels: 3-Mercapto-1,2-propanediol is utilized in the simultaneous formation of polyhydroxyurethanes and multicomponent semi-interpenetrating polymer networks (semi-IPN) hydrogels, enhancing material properties for diverse biomedical applications (Carbajo-Gordillo et al., 2024).
  • Nanoparticle Functionalization: This compound facilitates the direct binding and characterization of enzymes onto iron oxide nanoparticles, showcasing its role in nanotechnology for biotechnological applications (Sidhu et al., 2024).
  • Shape Memory Polyurethanes: Used in the synthesis of multifunctional polyols via a facile thiol-ene click reaction method (Lee and Kim, 2023).
  • Low-Temperature Nanophosphor Synthesis: It is instrumental in the novel low-temperature synthesis of europium-doped yttrium oxide nanophosphors, utilized in near-UV light-emitting diodes, highlighting its critical role in advanced material manufacturing (Patwardhan et al., 2023).
  • Phosphorylcholine monomer: 3-Mercapto-1,2-propanediol is used in the synthesis of functional phosphorylcholine monomer of 2-((3-((2,3-dihydroxypropyl)thio)-2-methylpropanoyl)oxy)ethyl phosphorylcholine (PC-diol)via a click reaction (Hao et al., 2023).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.1852267228981350
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
slightly soluble >1000 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: miscible (completely)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
<-20 °C
mp
-
mp
84-88 °C
mp
-
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841705005004022536652344
841705025004022536882925
841705100004027269073275
841705001004027269910341