Fortfahren mit
8.41692
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
for synthesis
Synonym(e):
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 479,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H23N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.30
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
221-201-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
155 °C
potency
1330 mg/kg LD50, oral (Rat), 230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-5.7 % (v/v)
pH
11.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
<-18 °C
transition temp
flash point 76 °C
density
0.828 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
InChI key
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
906921759562570133
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
99.999%
density
0.828 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
-
mp
<-18 °C
mp
-
mp
−90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
transition temp
flash point 76 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841692050004022536721781
841692010004022536652160