Fortfahren mit
8.41656
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
208-719-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 90,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
230 °C/13.33 hPa
mp
60-64 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCc1ccc(cc1)CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
InChI key
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841656001004022536648668