Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 | |
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 324,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-857-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
330 °C
dilution
(for synthesis)
transition temp
flash point 77 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.927 - 0.934
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.927 - 0.934
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexylmethanol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8416200050 | 04022536647005 |
| 8416200250 | 04022536884653 |