Fortfahren mit
8.41613
Thiosalicylsäure
for synthesis
Synonym(e):
Thiosalicylsäure, 2-Mercaptobenzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-704-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
crystals
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
165-166 °C (sublimed)
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Sc1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI key
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %(m)
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T332008.1443943761
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
97%
assay
-
assay
≥95.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.905 g/cm3 at 20 °C
density
-
mp
165-166 °C (sublimed)
mp
162-165 °C (lit.)
mp
-
mp
287-290 °C (lit.), 288-293 °C
form
crystals
form
-
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiosalicylsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841613010004022536646862