Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.20
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-395-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
1.33 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
510 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
28-32 °C
transition temp
flash point 91 °C
density
1.15 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChI key
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8415380010 | 04022536644356 |