Fortfahren mit
8.41297
1,2-Benzenedimethanol
for synthesis
Synonym(e):
1,2-Benzenedimethanol, 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
210-293-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.5% (GC)
form
powder
mp
62-64 °C
solubility
158 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCc1c(cccc1)CO
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841297001004022536865126
841297000104022536633640