Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,40 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.13
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
226-651-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8412600005 | 04022536630755 |