Fortfahren mit
8.41003
1,4-Diethylbenzene
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Diethylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.22
EC Index Number:
203-265-2
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
vapor pressure
1.45 hPa ( 25 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
bp
182-184 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
transition temp
flash point 55 °C
solubility
24.8 mg/L
density
0.862 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F
flash_point_c
56 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841003000504022536625751