Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 35,90 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H46O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.62
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
215-664-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 35,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
potency
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
53 °C
transition temp
flash point >149 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
InChI key
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Application
Span® 60 for synthesis. CAS 1338-41-6, molar mass 430.62 g/mol.
Analysis Note
Hydroxyl value: 235 - 260
Saponification value: 147 - 157
Identity (IR): passes test
Saponification value: 147 - 157
Identity (IR): passes test
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c