Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 43,80 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 € 90,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-317-9
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (HPLC)
€ 43,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
51 hPa ( 50 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
potency
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110 °C (decomposes)
solubility
1030 g/L
bulk density
900 kg/m3
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(ccc2)[S](=O)(=O)[O-])ccc1.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI key
XTEGVFVZDVNBPF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): 22.0 - 26.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 22.0 - 26.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8401040250 | 04022536865140 |
| 8401040025 | 04022536580715 |