Fortfahren mit
8.40099
n-Butyl isocyanate
for synthesis
Synonym(e):
Isocyanic acid butyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
€ 102,75
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 102,75
Listenpreis€ 137,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
potency
360 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
1.3-10 % (v/v)
bp
116 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
transition temp
flash point 19 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
General description
for synthesis
Application
n-Butyl isocyanate for synthesis. CAS 111-36-4, molar mass 99.13 g/mol.
Preparation Note
Store below +30°C.
Analysis Note
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.890
Appearance of substance (visual):clear to light turbid
Identity (IR):passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.21001B957368.14278
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
116 °C/1013 hPa
bp
165 °C/1013 hPa
bp
115 °C (lit.)
bp
30-35 °C/1 hPa
mp
-75 °C
mp
-33 °C
mp
-
mp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840099025004027269078096
840099002504022536580630