Fortfahren mit
8.40094
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
for synthesis
Synonym(e):
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.30
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
252-817-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
powder
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
pH
1.2-1.4 (20 g/L in H2O)
mp
193-196 °C (decomposes)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C[C@@]21C(C(CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7?,10-/m0/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): -23.0 - -21.0 °
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840094010004022536571065
840094001004027269910242