Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 36,10 | |
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,90 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 147,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
1751 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.20 % (v/v)
bp
182-192 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point 65 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI key
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,930–0,934
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% (GC) | assay 99% | assay 96% |
| density 0.93 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.922 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 182-192 °C/1013 hPa | bp - | bp 80 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| mp -50 °C | mp 78-84 °C | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Dimethylaminoethyl)methacrylat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8400830250 | 04022536751771 |
| 8400831000 | 04022536751788 |
| 8400830025 | 04022536580388 |