Fortfahren mit
8.22341
Triethanolamin
EMPLURA®
Synonym(e):
Triethanolamin, Tris(2-hydroxyethyl)-amin, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamin, TEA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 366,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
N(CH2CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-049-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Bp:
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: PE canister
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-7.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.3% Water (Karl Fischer)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
21 °C
transition temp
flash point 190 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,122–1,125
Wasser (K. F.): ≤ 0,30 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.371483372990278
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
325 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
600 °F
autoignition temp.
600 °F
autoignition temp.
600 °F
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822341500004022536489872
822341902604022536944241
Questions
  1. Est ce que la DEA est dosée dans la référence de TEA suivante : 8.22341
    1 answer
    1. DEA content is not tested for this product.